Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skydeskuffeindsatser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
13 kubikfod (368L) kapacitet frysere
Type:
Mikropladeindsats
Beskrivelse
Maksimer lagerplads med Thermo Scientific™ Skydeskuffeindsatser, til brug med stativer brugt i Thermo Scientific™ 13, 17, 23 og 28 cu. ft. frysere med ultralav temperatur.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikropladeindsats |
| Kapacitet (engelsk) | 28 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 792.8 L |
| Til brug med (udstyr) | 13 kubikfod (368L) kapacitet frysere |
| Holder | Mikropladestativ |