Få mere at vide
Hecht Karl™ Dias
Artikelnummer. 11875930
Skift visning
Nå tælle:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Pakningsstørrelse
11875930 2 -
11308813 2 Hver
11745075 3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11875930 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 42411010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.50 DKK
    1081.49 DKK / Pakke med 50
    Spare 462.01 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Perfekt egnet til at opbevare væsker og kulturer til mikroskopisk undersøgelse. Karl Hecht™ Kavitetsglas/plader fås med et eller flere hulrum og i enkeltslids eller pladeformat.
  • Mikroskopobjektglas/plader med et eller flere hulrum.
  • Slibede kanter.
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Type Glide
Nå tælle 2
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm