Få mere at vide
Hecht Karl™ Dias
Nå tælle:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mikroskopobjektglas/plader med et eller flere hulrum.
- Slibede kanter.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| Type | Glide |
| Nå tælle | 3 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 26 mm |