Learn More
Hecht Karl™ Dias
Product Code. 11308813
Click to view available options
Nå tælle:
2
3
Unit Size:
Hver
Product Code. 11308813
Brand: Hecht Karl™ 42411010
Perfekt egnet til at opbevare væsker og kulturer til mikroskopisk undersøgelse. Karl Hecht™ Kavitetsglas/plader fås med et eller flere hulrum og i enkeltslids eller pladeformat.
  • Mikroskopobjektglas/plader med et eller flere hulrum.
  • Slibede kanter.
Specifications
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Type Glide
Nå tælle 2
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm