Beskrivelse
Billeddias på din high content screening (HCS) eller high content analyse (HCA) læser eller på ethvert instrument, hvor du bruger en standard mikroplade, vha. Thermo Scientific™ Slideport™ Slideholder.
- Slideport er blevet testet til at afbilde en bred vifte af prøvetyper, herunder fikserede og levende celler, vævssnit, vævsmikroarrays og perler
- Billedglas, som om du tog billeder ved hjælp af standard mikroplader. Ethvert mikroskop eller pladelæser, der accepterer standard mikroplader, accepterer også Slideport
- To nederdelhøjder tilgængelige for at imødekomme en række forskellige læsere og formål
- Automatiser billeddannelse af dine dias ved at bruge Slideports automatiseringskompatibilitet
- Slideport kan bruges ved en række temperaturer fra 4° til 37 C, hvilket °giver mulighed for fleksibilitet i forhold til opbevaring og billeddannelse
- Kompatibel med: HCS-læser eller ethvert instrument, der bruger en standard mikroplade, de Thermo Scientific Instrumenter med højt indhold
- De Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Insert holder mikroskopobjektglas i en ramme, der passer Thermo Scientific™ Instrumenter med højt indhold. Slides kan afbildes ved hjælp af mange objektiver på grund af to tilgængelige nederdelhøjder.
- Indhold: en Slideport Slide Indsæt
- Stable nemt objektglas til automatisk billeddannelse med eller uden låg
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slide Indsæt |
| Produktlinje | Slideport |
| Oversigt | Cellomics Slideport Slide-indsatser |
| Kompatibilitet | HCS-læser eller ethvert instrument, der bruger en standard mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | CellInsight CX5 HCS platform, ArrayScan HCA-læser |
| Holder | 4 dias pr. indsats |
| Mængde | 1 pakke |