Få mere at vide
Micronova™ SlideMop™ Moppehoveder, bestrålet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9684006 Shop alle Micronova produkter
Til brug med (udstyr):
Til brug med stel af rustfrit stål
Artikelnummer. 16666172
Brand: Micronova™ MZCR6316IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Moppebetræk til brug med Micronova™ SlideMop™ . De SlideMop er et enkelt, effektivt moppesystem med robuste, sammenklappelige plader, der let glider ind i det quiltede polyestermoppebetræk og låses på plads med et ubesværet tryk nedad.
  • Polyester moppebetræk til brug med den Micronova SlideMop™ Flad hovedmoppe. (For SlideMop ramme, se QSM16.)
  • Quiltet polyestermoppebetræk med polyesterpudeinteriør til spredning af desinfektionsmiddel Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9
  • God kemisk resistens
Tekniske data
Produkttype Bestrålet Mop Slipcover
Hovedtype Flad
Farve Hvid
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) Til brug med stel af rustfrit stål
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Polyester med polyesterfyld