Beskrivelse
- Polyester moppebetræk til brug med den Micronova SlideMop™ Flad hovedmoppe. (For SlideMop ramme, se QSM16.)
- Quiltet polyestermoppebetræk med polyesterpudeinteriør til spredning af desinfektionsmiddel Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9
- God kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bestrålet Mop Slipcover |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Genanvendelig |
| Plejevejledning | Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C. |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med stel af rustfrit stål |
| Vis mere |