Få mere at vide
Micronova™ SlideMop™ Flad hovedramme og moppebetræk
Artikelnummer. p-7085850 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
16686172 Polypropylen
16676172 Rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16686172 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QSM16
Et enkelt, effektivt moppesystem med robuste, sammenklappelige plader, der let glider ind i det quiltede polyestermoppebetræk og låses på plads med et ubesværet tryk nedad. Fås i et udvalg af rustfrit stål eller polypropylen stel.
Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers er designet til brug i den traditionelle 'dyp og vridning'-metode eller som en 'mætnings'-metode, hvor væskebortskaffelse og/eller pladsbesparelse er en faktor.
  • Sammenklappelig fladhovedmopperamme og polyesterdæksler
  • Let, økonomisk design til brug i hele anlægget
  • Quiltede polyestermoppebetræk med polyesterunderlag indvendigt til spredning af desinfektionsmiddel
  • Valg mellem rustfrit stål eller plastikramme
  • Drejeleddet sikrer korrekt løft og træk eller rengøringsteknikker med figur 8
  • Til brug med standard plastik- eller aluminiumsgevindgreb
  • Kan bruges med SSU Series rustfrit stål håndtag med en ACME-adapter
  • Brug med W-94 eller W-92 udringer
  • Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9
  • Tilgængelig gamma-bestrålet: 25 kGy minimumsdosis
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype SlideMop Sammenklappelig ramme
Farve Grå
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Inkluderer Gevindgreb
Til brug med (udstyr) Spande og Wringer
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej