Få mere at vide
Micronova™ SlideMop™ Flad hovedramme og moppebetræk
Artikelnummer. 16676172 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
16676172 Rustfrit stål
16686172 Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16676172 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QPSM16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00 DKK
    2684.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.41 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Et enkelt, effektivt moppesystem med robuste, sammenklappelige plader, der let glider ind i det quiltede polyestermoppebetræk og låses på plads med et ubesværet tryk nedad. Fås i et udvalg af rustfrit stål eller polypropylen stel.
Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers er designet til brug i den traditionelle 'dyp og vridning'-metode eller som en 'mætnings'-metode, hvor væskebortskaffelse og/eller pladsbesparelse er en faktor.
  • Sammenklappelig fladhovedmopperamme og polyesterdæksler
  • Let, økonomisk design til brug i hele anlægget
  • Quiltede polyestermoppebetræk med polyesterunderlag indvendigt til spredning af desinfektionsmiddel
  • Valg mellem rustfrit stål eller plastikramme
  • Drejeleddet sikrer korrekt løft og træk eller rengøringsteknikker med figur 8
  • Til brug med standard plastik- eller aluminiumsgevindgreb
  • Kan bruges med SSU Series rustfrit stål håndtag med en ACME-adapter
  • Brug med W-94 eller W-92 udringer
  • Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9
  • Tilgængelig gamma-bestrålet: 25 kGy minimumsdosis
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype SlideMop Sammenklappelig ramme, gevindskåret håndtag
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Spande og Wringer
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål