Beskrivelse
Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers er designet til brug i den traditionelle 'dyp og vridning'-metode eller som en 'mætnings'-metode, hvor væskebortskaffelse og/eller pladsbesparelse er en faktor.
- Sammenklappelig fladhovedmopperamme og polyesterdæksler
- Let, økonomisk design til brug i hele anlægget
- Quiltede polyestermoppebetræk med polyesterunderlag indvendigt til spredning af desinfektionsmiddel
- Valg mellem rustfrit stål eller plastikramme
- Drejeleddet sikrer korrekt løft og træk eller rengøringsteknikker med figur 8
- Til brug med standard plastik- eller aluminiumsgevindgreb
- Kan bruges med SSU Series rustfrit stål håndtag med en ACME-adapter
- Brug med W-94 eller W-92 udringer
- Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9
- Tilgængelig gamma-bestrålet: 25 kGy minimumsdosis
- God kemisk resistens
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flat Head Mop Cover |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Plejevejledning | Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C. |
| Til brug med (udstyr) | Spande og Wringer |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og rengøring af renrumsoverflader |
| Vis mere |