Få mere at vide
Epredia™ SlideMate™ Tilbehør
Artikelnummer. 12943815 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Digital Imager
LabWriter Software
Mini PC-pakke, klemmearm
Mini PC-pakke, stativ
Mini-pc, billedkamera, stativ
Tastaturgrænseflade
Termisk overførselsbånd
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12943815
Brand: Epredia™ B81300031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre og optimere Epredia™ SlideMate™ Slide Printer med Epredia™ SlideMate Slide printertilbehør.
Accessories include:
  • Collection system Collection trays (box of 4)
  • Hopper
  • Hot foil tape, box of 5 (roll of tape prints approx. 20,000 cassettes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mini PC-pakke, stativ
Til brug med (udstyr) SlideMate™ Slide Printer
Inkluderer Desktop Stand