Få mere at vide
Epredia™ SlideMate™ Tilbehør
Product Code. 12618346 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Digital Imager
LabWriter Software
Mini PC, imager, stativ
Mini PC-pakke, klemmearm
Mini PC-pakke, stativ
Tastaturgrænseflade
Termisk overførselsbånd
Unit Size:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Unit Size
12618346 Termisk overførselsbånd Hver
12933815 Mini PC-pakke, klemmearm Hver
12943815 Mini PC-pakke, stativ Hver
12666516 LabWriter Software Hver
12913805 Digital Imager Hver
12903825 Tastaturgrænseflade Hver
12923815 Mini PC, imager, stativ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12618346 Supplier Epredia™ Supplier No. B81320041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1374.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 390.52 DKK
    22% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Forbedre og optimere Epredia™ SlideMate™ Slide Printer med Epredia™ SlideMate Slide printertilbehør.
Tilbehør inkluderer:
  • Opsamlingssystem Opsamlingsbakker (kasse med 4)
  • Hopper
  • Varmfolietape, æske med 5 stk (rulle med tape udskriver ca. 20.000 kassetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Termisk overførselsbånd
Til brug med (udstyr) SlideMate™ Slide printer
Mængde Kasse med 1 (printer ca. 12.000 dias pr. båndrulle)