Få mere at vide
Kartell Slide opbevaringssystem
Artikelnummer. 18087761
Skift visning
Inkluderer:
4 drejelige hjul
4 faste fødder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
18087761 4 drejelige hjul
18007801 4 faste fødder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18087761 Leverandør Kartell Leverandørnr. 00945L1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 DKK
    4272.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 257.68 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Objektglasopbevaringssystem designet til klassificering og opbevaring af objektglas, lavet af PMMA med høj slagkraft. Den semi-transparente isfarve giver et attraktivt udseende, mens metalstrukturen gør den stabil, samtidig med at den sikrer værdien af lethed, funktionalitet, styrke og holdbarhed.
  • Hver enkelt skuffe kan rumme op til 13 understøtninger til dias (kode 921) og transparente dækplader (kode 920), som bestilles separat
  • Hver objektglasstøtte kan indeholde 100 objektglas, der let kan udtrækkes
  • Hvert hulrum er nummereret
  • De gennemsigtige låg garanterer en nem kontrol af indholdet og beskytter objektglassene mod støv og andre fremmedlegemer
  • Det komplette opbevaringssystem kan derfor indeholde op til 5.200 objektglas
Tekniske data
Type Slide opbevaringsskab
Slidekapacitet 5000
Til brug med (udstyr) Klassificering og opbevaring af objektglas
Inkluderer 4 drejelige hjul