Få mere at vide
BRAND™ Slide opbevaringsboks
Shop alle Brand produkter
:
Materiale: Polypropylen
Beskrivelse
- Robust design
- Skruelåg med ledningstråd
- Ideel til opbevaring eller forsendelse af 5 tykke eller 10 tynde objektglas
- Slides rager 10 mm ud over kassen for at lette fjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Slide opbevaring og transport |
| Til brug med (udstyr) | Glide |
| Materiale | Polypropylen |