Beskrivelse
- Soda-lime glas
- Til 16 dias
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Hellendahl-mønsteret |
| Til brug med (udstyr) | 76 x 26 mm dias |
| Inkluderer | Låg |
| Slide Count | 16 |
| Dimensioner (L x B x H) | 10 x 5 x 9.5 mm |