Få mere at vide
BRAND™ Slide Staining Trough
Artikelnummer. 10251951 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
POM
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10251951 POM Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10251951 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 471500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Slide Staining Trough with a close fitting lid that helps protect against evaporation.
  • For 25 slides
  • Close fitting lid helps protect against evaporation
  • Tray has a fold down handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Slides
Type Staining Trough
Materiale POM