Få mere at vide
Epredia™ Slide Mailer
Artikelnummer. 10402614 Shop alle Epredia produkter
Artikelnummer. 10402614
Brand: Epredia™ OV20031
Five slide-box for microscope slides
  • Holds five slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide Mailer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve White
Højde (metrisk) 18 mm
Længde (metrisk) 82 mm
Bredde (metrisk) 20 mm