Få mere at vide
Fisherbrand™ Slideholdere
Artikelnummer. p-44837 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
File box
Uden opbevaringsboks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11774356
Indeksfaner på hver holder til diasreference og klassificering
  • Each holder accepts four slides, sizes 3 x 1 in. or 75 x 25mm
  • Supplied with or without plastic filing box
  • Slide holder set includes 12 5 x 3 in. (127 x 76mm) slide holders
  • Holders can also be stored in the Fisherbrand Microslide Cabinet (Cat. No. 12-588-30)
Tekniske data
Enheden holder 4 Slides/Card
Inkluderer File box
Længde (engelsk) 12.5 in. (Slide Holder)
Længde (engelsk) Slide 3 in.
Længde (metrisk) 127 mm (Slide Holder)
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Cardboard fitted with a protective plastic frame
Størrelse 75 x 25 mm and 3 x 1 in.
Bredde (engelsk) 3 in. (Slide Holder)
Bredde (engelsk) Slide 1 in.
Bredde (metrisk) 76 mm (Slide Holder)
Bredde (metrisk) Slide 25 mm