Få mere at vide
Fisherbrand™ Slideholdere
Artikelnummer. 11784356 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Arkivboks
Uden opbevaringsboks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11784356 Uden opbevaringsboks -
11774356 Arkivboks Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11784356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 DKK
    95.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 17.99 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeksfaner på hver holder til diasreference og klassificering
  • Hver holder accepterer fire dias, størrelser 3 x 1 in. eller 75 x 25 mm
  • Leveres med eller uden plastarkiveringsboks
  • Slideholdersæt inkluderer 12 5 x 3 tommer. (127 x 76 mm) diasholdere
  • Holdere kan også opbevares i Fisherbrand Microslide Skab (kat. nr. 12-588-30)
Tekniske data
Enheden holder 4 dias/kort
Inkluderer Uden opbevaringsboks
Længde (engelsk) 12,5'' (slideholder)
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) 127 mm (slideholder)
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Karton monteret med en beskyttende plastramme
Størrelse 75 x 25 mm og 3 x 1 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer (slideholder)
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) 76 mm (slideholder)
Bredde (metrisk) Slide 25 mm