Få mere at vide
Leica Microsystems Darkfield Slider
Artikelnummer. 11954759
Type:
Simpel Darkfield-slider
Artikelnummer. 11954759
Brand: Leica Microsystems 11501158
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Forbedre ufarvet prøvebilledes klarhed ved at øge prøve til baggrundskontrast via darkfield-metodologi. Leica Microsystems™ Darkfield Slider tillader visualisering af små strukturer, der typisk overses af lysfeltsobservation.
  • Forbedrer klarheden.
  • Øger kontrasten.
  • Passer til DM model mikroskoper med slids Abbe kondensatorer.
Tekniske data
Type Simpel Darkfield-slider
Til brug med (udstyr) DM Series mikroskoper med slids Abbe kondensatorer