Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Antistatiske Slide Cases
Artikelnummer. 10023721
Holder:
100 mikroslides
Artikelnummer. 10023721
Brand: Karl Hecht™ 42701010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Provides for secure organization, storage and transport for laboratory slides. Karl Hecht™ Assistent™ Antistatic Slide Cases have a frame manufactured from polypropylene plastic.
  • Stabelbar
  • Sort i farven
  • Modstandsdygtig over for xylen
  • Med nummererede plastriller
Tekniske data
Produkttype Slide Box
Holder 100 mikroslides
nr. pr. pakke 1 hv.