Få mere at vide
Epredia™ Slide Kurve og Bøjler til Epredia™ ClearVue™ Dækglas
Artikelnummer. p-4528575 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Gemini Kurv, hvid skyder
Gemini Kurv, sort skyder
Leica Kurv, sort skyder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12628196
Brand: Epredia™ A79210064
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug disse glidekurve og bøjler med Epredia™ ClearVue™ Dækglas for at gøre det kompatibelt med enhver automatisk slide-farver.
  • Tillad udstyrskompatibilitet med en række forskellige farvestoffer
  • Kan indlæses på mix-or-match måde
  • Sælges i sæt af fem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Gemini Kurv, sort skyder
Til brug med (udstyr) Epredia ClearVue Dækglas
Mængde 5 Pk.