Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 dialysekassetter, 20K MWCO
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter er dialyseapparater til engangsbrug designet til at maksimere ydeevne og funktionalitet. De giver et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionelle dialyseslanger og bruges i en bred vifte af applikationer, herunder lavmolekylær forurening og saltfjernelse, bufferudveksling og prøvekoncentration. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter er dialyseapparater til engangsbrug designet til at maksimere ydeevne og funktionalitet. De giver et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionelle dialyseslanger og bruges i en bred vifte af applikationer, herunder lavmolekylær forurening og saltfjernelse, bufferudveksling og prøvekoncentration. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De nye G3-kassetter er ergonomisk designet til at være væsentligt lettere og mere kompakte end de tidligere generationer, hvilket gør dem nemmere at håndtere og mere praktiske at bruge. Dette nye design tilbyder en ny hætte, der giver mulighed for ubesværet prøveindlæsning og -hentning, hvilket giver visuel og haptisk feedback ved åbning og lukning for at sikre prøveoverførsel og sikkerhed. Prøvepåfyldning og -fjernelse udføres let ved hjælp af en serologisk pipette eller injektionsnål (valgfrit) fastgjort til en sprøjte. Alle G3-kassetter har et indbygget luftkammer, der giver opdrift og lodret orientering under dialyseprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter fås i fem forskellige størrelser, der kan rumme prøvevolumener mellem 1 og 125 ml, og er forsynet med 2K, 3,5K, 10K og 20K molekylvægt cut-offs (MWCO'er).
Kassetterne’ membraner er sammensat af lavbindende regenereret cellulose, der giver maksimal prøverenhed og genvinding. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO tilbydes også i Gamma (γ ) Bestrålet format til applikationer såsom dyrkning af celler, rensning af vira eller udførelse af prøveforberedelse til andre applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination. Deγ -bestrålede kassetter behandles med 20-36 kGy gammastråling, en dosis, der er blevet bestemt til at sterilisere enhederne baseret på både trypticase sojabouillonmedium til identifikation af total vækst og flydende thioglycolatmedium til identifikation af anaerob vækst.
Funktioner af Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter inkluderer:
• Effektivt dialyse- —fladkassettekammer, der rummer to membraner, giver et højt overflade-areal til volumen-forhold, hvilket maksimerer diffusionshastigheden
•Nem at bruge —prøvepåfyldning og fjernelse med pipette og/eller sprøjte
•Høj prøvegenvinding —lavbindende plast og membran hjælper med at minimere prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
•Maksimal prøvesikkerhedsforseglede —membraner forhindrer lækage, der kan opstå med dialyseslanger og hjemmelavede enheder. Hættene har visuel og haptisk feedback, der sikrer sikker lukning af prøvekammeret
•Strømlinet design —mindre plastik, lettere vægte
•Selvsvævende format designet —til at flyde uafhængigt uden brug af eksterne bøjer
•Bestrålet mulighed E-—strålebestrålede kassetter er tilgængelige til applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination
Tekniske data
Tekniske data
| Oprensningsmål | Buffer Exchange, Protein |
| membran | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Format | Cassette |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| MWCO | 20 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 6 cassettes |
| Grønne funktioner | Less waste |