Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 dialysekassetter, 20K MWCO
Artikelnummer. 17834020 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
125 mL
Mængde:
10 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
17834020 3 mL 10 kassetter Hver
17767309 3 mL 10 kassetter Hver
17844020 15 mL 8 kassetter Hver
17854020 30 mL 6 kassetter -
17864020 70 mL 6 kassetter Hver
17874020 125 mL 6 kassetter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17834020 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A52976
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 dialysekassetter letter hurtig og problemfri dialyse af prøvevolumener fra 0,5 til 125 ml. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3 Dialysekassetter muliggør hurtig og problemfri dialyse af prøvevolumer fra 1 til 125 ml. De er engangsdialyseenheder designet til at maksimere ydeevne og praktisk anvendelighed. De tilbyder et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionel dialyserør og anvendes i en bred vifte af anvendelser, herunder fjernelse af lavmolekylære forurenende stoffer og salt, bufferudveksling og prøvekoncentration.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter er dialyseapparater til engangsbrug designet til at maksimere ydeevne og funktionalitet. De giver et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionelle dialyseslanger og bruges i en bred vifte af applikationer, herunder lavmolekylær forurening og saltfjernelse, bufferudveksling og prøvekoncentration. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De nye G3-kassetter er ergonomisk designet til at være væsentligt lettere og mere kompakte end de tidligere generationer, hvilket gør dem nemmere at håndtere og mere praktiske at bruge. Dette nye design tilbyder en ny hætte, der giver mulighed for ubesværet prøveindlæsning og -hentning, hvilket giver visuel og haptisk feedback ved åbning og lukning for at sikre prøveoverførsel og sikkerhed. Prøvepåfyldning og -fjernelse udføres let ved hjælp af en serologisk pipette eller injektionsnål (valgfrit) fastgjort til en sprøjte. Alle G3-kassetter har et indbygget luftkammer, der giver opdrift og lodret orientering under dialyseprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter fås i fem forskellige størrelser, der kan rumme prøvevolumener mellem 1 og 125 ml, og er forsynet med 2K, 3,5K, 10K og 20K molekylvægt cut-offs (MWCO'er).
Kassetterne’ membraner er sammensat af lavbindende regenereret cellulose, der giver maksimal prøverenhed og genvinding. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO tilbydes også i Gamma (γ ) Bestrålet format til applikationer såsom dyrkning af celler, rensning af vira eller udførelse af prøveforberedelse til andre applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination. Deγ -bestrålede kassetter behandles med 20-36 kGy gammastråling, en dosis, der er blevet bestemt til at sterilisere enhederne baseret på både trypticase sojabouillonmedium til identifikation af total vækst og flydende thioglycolatmedium til identifikation af anaerob vækst.
Funktioner af Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter inkluderer:
• Effektivt dialyse- —fladkassettekammer, der rummer to membraner, giver et højt overflade-areal til volumen-forhold, hvilket maksimerer diffusionshastigheden
•Nem at bruge —prøvepåfyldning og fjernelse med pipette og/eller sprøjte
•Høj prøvegenvinding —lavbindende plast og membran hjælper med at minimere prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
•Maksimal prøvesikkerhedsforseglede —membraner forhindrer lækage, der kan opstå med dialyseslanger og hjemmelavede enheder. Hættene har visuel og haptisk feedback, der sikrer sikker lukning af prøvekammeret
•Strømlinet design —mindre plastik, lettere vægte
•Selvsvævende format designet —til at flyde uafhængigt uden brug af eksterne bøjer
•Bestrålet mulighed E-—strålebestrålede kassetter er tilgængelige til applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
Kapacitet (metrisk) 3 mL
MWCO 20 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 kassetter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.