Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 dialysekassetter, bestrålet 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7239331 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
125 mL
Mængde:
10 cassettes
6 cassettes
8 cassettes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17884020
Brand: Thermo Scientific™ A52981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 dialysekassetter letter hurtig og problemfri dialyse af prøvevolumener fra 0,5 til 125 ml. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter er dialyseapparater til engangsbrug designet til at maksimere ydeevne og funktionalitet. De giver et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionelle dialyseslanger og bruges i en bred vifte af applikationer, herunder lavmolekylær forurening og saltfjernelse, bufferudveksling og prøvekoncentration. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter er dialyseapparater til engangsbrug designet til at maksimere ydeevne og funktionalitet. De giver et brugervenligt og sikkert alternativ til traditionelle dialyseslanger og bruges i en bred vifte af applikationer, herunder lavmolekylær forurening og saltfjernelse, bufferudveksling og prøvekoncentration. I modsætning til standard fladslange kræver disse innovative enheder ikke knuder eller clips, der kan føre til lækage og prøvetab.
De nye G3-kassetter er ergonomisk designet til at være væsentligt lettere og mere kompakte end de tidligere generationer, hvilket gør dem nemmere at håndtere og mere praktiske at bruge. Dette nye design tilbyder en ny hætte, der giver mulighed for ubesværet prøveindlæsning og -hentning, hvilket giver visuel og haptisk feedback ved åbning og lukning for at sikre prøveoverførsel og sikkerhed. Prøvepåfyldning og -fjernelse udføres let ved hjælp af en serologisk pipette eller injektionsnål (valgfrit) fastgjort til en sprøjte. Alle G3-kassetter har et indbygget luftkammer, der giver opdrift og vertikal orientering under dialyseprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter fås i fem forskellige størrelser, der rummer prøvevolumener fra 0,5 til 125 ml, og er forsynet med 2K, 3,5K, 10K og 20K molekylvægt cut-offs (MWCO'er).
Kassetterne’ membraner er sammensat af lavbindende regenereret cellulose, der giver maksimal prøverenhed og genvinding. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO tilbydes også i Electron Beam behandlet format til applikationer såsom dyrkning af celler, rensning af vira eller udførelse af prøveforberedelse til andre applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination. En dosering, der er blevet bestemt til at sterilisere enheder, blev brugt baseret på biobyrdetest til at identificere anaerob vækst. Sterilitetstest udføres ikke på individuelle partier.
Funktioner af Slide-A-Lyzer G3 dialysekassetter inkluderer:
Effektivt dialyse- —fladkassettekammer, der rummer to membraner, giver et højt overfladeareal til volumenforhold, hvilket maksimerer diffusionshastigheden
Nem at bruge —prøvepåfyldning og fjernelse med en pipette og/eller sprøjte
Høj prøvegenvinding —lavbindende plast og membran hjælper med at minimere prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
Maksimal prøvesikkerhedsforseglede —membraner forhindrer lækage, der kan opstå med dialyseslanger og hjemmelavede enheder. Hættene har visuel og haptisk feedback, der sikrer sikker lukning af prøvekammeret
Strømlinet design —mindre plastik, lettere vægte
Selvsvævende format designet —til at flyde uafhængigt uden brug af eksterne bøjer
Bestrålet mulighed E-—strålebestrålede kassetter er tilgængelige til applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oprensningsmål Buffer Exchange, Protein
membran Cellulose Membrane, Dialysis
Format Cassette
Kapacitet (metrisk) 3 mL
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 cassettes
Grønne funktioner Less waste