Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flydebøjer, til 0,1 ml Slide-A-Lyzer™ MINI dialyseapparater
Artikelnummer. 10127733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 bøjer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10127733 4 bøjer Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10127733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69588
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Device Float bøjer er lavdensitets polyethylen (LPDE) flåder designet til sikkert at holde op til 25 Slide-A-Lyzer MINI-dialyseanordninger (kun 0,1 ml) til at tillade array-dialyse.
Flydebøjer til Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyse-enheder indeholder inert, lavdensitets polyethylen (LPDE) konstruktion, der er kompatibel med de fleste vandige bufferforhold, og flyderne kan vaskes og genbruges. Disse flydebøjer gør det muligt for brugere at dialysere en enkelt prøve (rør) eller flere prøver (25 array). Deres letlæselige kolonne- og rækkeetiketter gør det nemt at holde styr på identiteten af forskellige prøver.
Flydebøjer til Slide-A-Lyzer MINI dialyseudstyr er beregnet til at holde Slide-A-Lyzer MINI dialyseapparater (kun 0,1 ml størrelse), hvis bundflader er en dialysegrænseflade, der består af en cellulosemembranbarriere. Flyderen holder anordningerne, så bundene kommer i kontakt med opløsningen, som de flyder i til dialyse. LPDE-materiale er ikke egnet til brug ved temperaturer over °50 C og er ikke designet til brug som vandbadeflydere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
membran Cellulosemembran, dialyse
Format MINI dialyseudstyr
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 4 bøjer