Beskrivelse
Slide-A-Lyzer Dialysekolber (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) muliggør enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små forurenende stoffer i prøvemængder op til 250 ml. De er nemme at bruge: tilsæt og fjern prøven med en serologisk pipette eller ved direkte at hælde prøven gennem en bred skruelågsåbning øverst på kolben. Der er ikke brug for knuder eller klips for at forsegle enhederne. Slide-A-Lyzer Dialysekolber fremstilles under rene rumsforhold og har lav-proteinbindende regenererede cellulosemembraner for at sikre maksimal prøvegenvinding og renhed.
Dialysekolberne fås i forskellige farver, svarende til dialysemembranens porestørrelse (MWCO): lilla (20.000 Dalton), orange (10.000 Daltons), lyserød (3.500 Daltons) og blå (2.000 Daltons).
Slide-A-Lyzer Dialysekolber er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en inert plastkrop. Membran- og kolbematerialerne er kompatible med de fleste laboratoriebuffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialyseflasker:
- Let at bruge, —blot pipetter eller hælder prøve i kolben og påbegynder dialyse
- Hurtigdialyse—fladflaskekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, hvilket muliggør dialyse af en 250 ml prøve på 8 timer til natten over
- Højgenvindingsrektangulært—kolbedesign maksimerer genvindingen af hele prøvevolumen via åbning øverst på kolben
- Flere molekylvægtsgrænser—vælger den membran MWCO, der bedst passer til din prøves molekylvægt
Dialysemembranspecifikationer:
- Sammensætning: regenereret cellulose
- Tykkelse: 0,9 – 1,2 mil (22,5 til 30 μm); 2K MWCO = 2 mil (50 μm)
- Hydreringstid før brug: 2 minutter
- Glycerolindhold: spor (10K MWCO-indhold er 21%)
- Svovlindhold: 0,04 – 0,17%
- Indhold af tungmetaller: spor
Med Slide-A-Lyzer dialysekolber kan typisk lavmolekylær forureningsfjernelse, bufferudveksling og saltning udføres på otte timer til natten over. Dialysehastigheden afhænger af en række faktorer, herunder prøvevolumen, størrelse og form af det molekyle, der dialyseres, omrøring og temperatur. Minimum dialysetid skal bestemmes empirisk for hvert specifikt system.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved stuetemperatur. |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kolbe |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 4 flasker |
| Prøvevolumen (metrisk) | 250 mL |
| Produkttype | Dialyseflasker |