Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekolber
Artikelnummer. 13484199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
2,0 kDa
20 kDa
3,5 kDa
Unit Size:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO unitSize
13484199 2,0 kDa Pakke med 4
13494199 3,5 kDa Pakke med 4
13404209 10 kDa Pakke med 4
13414209 20 kDa Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13484199 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 87760
Lette fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner eller makromolekyler i prøvevolumener op til 250 ml. hver Slide-A-Lyzer Dialysekolben giver flotationsskiver, der, når de er fastgjort til kolbens hals, tillader kolben at flyde i lodret position for enkel og sikker håndtering.
Slide-A-Lyzer Dialysekolber (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) muliggør enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små forurenende stoffer i prøvemængder op til 250 ml. De er nemme at bruge: Tilføj og fjern prøven med en serologisk pipette eller ved direkte at hælde prøven gennem en bred skruelågsåbning øverst på kolben. Der er ikke brug for knuder eller klips for at forsegle enhederne. Slide-A-Lyzer Dialysekolber fremstilles under rene rumsforhold og har lav-proteinbindende regenererede cellulosemembraner for at sikre maksimal prøvegenvinding og renhed.
Dialysekolberne fås i forskellige farver, svarende til dialysemembranens porestørrelse (MWCO): lilla (20.000 Daltons), orange (10.000 Daltons), pink (3.500 Daltons) og blå (2.000 Daltons).
Slide-A-Lyzer Dialysekolber er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en inert plastkrop. Membran- og kolbematerialerne er kompatible med de fleste laboratoriebuffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialyseflasker:
  • Let at bruge, —blot pipetter eller hælder prøve i kolben og påbegynder dialyse
  • Hurtigdialyse—fladflaskekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, hvilket muliggør dialyse af en 250 ml prøve på 8 timer til natten over
  • Højgenvindingsrektangulært—kolbedesign maksimerer genvindingen af hele prøvevolumen via åbning øverst på kolben
  • Flere molekylvægtsgrænser—vælger den membran MWCO, der bedst passer til din prøves molekylvægt
Dialysemembranspecifikationer:
  • Sammensætning: regenereret cellulose
  • Tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22,5 til 30 μm); 2K MWCO = 2 mil (50 μm)
  • Hydreringstid før brug: 2 minutter
  • Glycerolindhold: spor (10K MWCO-indhold er 21%)
  • Svovlindhold: 0,04 –0,17%
  • Indhold af tungmetaller: spor
Med Slide-A-Lyzer dialysekolber kan typisk lavmolekylær forureningsfjernelse, bufferudveksling og saltning udføres på otte timer til natten over. Dialysehastigheden afhænger af en række faktorer, herunder prøvevolumen, størrelse og form af det molekyle, der dialyseres, omrøring og temperatur. Minimum dialysetid skal bestemmes empirisk for hvert specifikt system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved stuetemperatur.
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kolbe
MWCO 2,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 4 flasker
Prøvevolumen (metrisk) 250 mL
Produkttype Dialyseflasker