Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekolber
Artikelnummer. 13414209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Change view
Click to view available options
Oversigt:
Dialyse-flotationsskiver
Dialysekolber, 10K MWCO
Dialysekolber, 20K MWCO
Dialysekolber, 2K MWCO
Dialysekolber, 3,5K MWCO
Packungsgröße:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. Oversigt unitSize
13414209 Dialysekolber, 20K MWCO Pakke med 4
13424209 Dialyse-flotationsskiver Pakke med 6
13484199 Dialysekolber, 2K MWCO Pakke med 4
13494199 Dialysekolber, 3,5K MWCO Pakke med 4
13404209 Dialysekolber, 10K MWCO Pakke med 4
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13414209
Marke: Thermo Scientific™ 87763
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lette fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner eller makromolekyler i prøvevolumener op til 250 ml. hver Slide-A-Lyzer Dialysekolben giver flotationsskiver, der, når de er fastgjort til kolbens hals, tillader kolben at flyde i lodret position for enkel og sikker håndtering.
Slide-A-Lyzer Dialysekolber (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) letter enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små kontaminanter i prøvevolumener op til 250 ml. De er nemme at bruge: tilsæt og fjern prøve ved hjælp af en serologisk pipette eller ved direkte at hælde prøven gennem en bred åbning med skruelåg i toppen af kolben. Ingen knuder eller clips er nødvendige for at forsegle enhederne. Slide-A-Lyzer Dialysekolber er fremstillet i renrumsforhold og har lavproteinbindende regenererede cellulosemembraner for at sikre maksimal prøvegenvinding og prøverenhed.
Dialysekolberne fås i forskellige farver, svarende til porestørrelsen (MWCO) på dialysemembranen: lilla (20.000 Dalton), orange (10.000 Dalton), pink (3.500 Dalton) og blå (2.000 Dalton).
Slide-A-Lyzer Dialysekolber er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af et inert plastlegeme. Membranen og kolbematerialerne er kompatible med de fleste laboratoriebuffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialyseflasker:
Nem at bruge, —skal du blot pipettere eller hælde prøven i kolben og begynde dialyse
Hurtig dialyse —fladt kolbekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, hvilket muliggør dialyse af en 250 ml prøve på 8 timer til natten over
• Rektangulær kolbedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via åbning i toppen af kolben
Flere molekylvægtsgrænser —vælger den membran MWCO, der passer bedst til din prøves molekylvægt
Dialysemembranspecifikationer:
Sammensætning: regenereret cellulose
Tykkelse: 0,–9 1,2 mil (22,5 til 30μ m); 2K MWCO = 2 mil (50μ m)
Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
Glycerol indhold: spor (10K MWCO indhold er 21%)
Svovlindhold: 0,04 0,–17 %
Indhold af tungmetaller: spore
Med Slide-A-Lyzer Dialysekolber, typisk fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling og afsaltning kan udføres på otte timer til natten over. Dialysehastigheden afhænger af en række faktorer, herunder prøvevolumen, størrelse og form af det molekyle, der dialyseres, omrøring og temperatur. Minimum dialysetid skal bestemmes empirisk for hvert specifikt system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Dialysekolber, 20K MWCO
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved stuetemperatur.
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kolbe
MWCO 20 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 4 flasker
Prøvevolumen (metrisk) 250 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.