Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyse-flotationsskiver, 6 skiver
Artikelnummer. 13424209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
6 diske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13424209 6 diske Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 13424209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87759
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Lette fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner eller makromolekyler i prøvevolumener op til 250 ml. hver Slide-A-Lyzer Dialysekolben giver flotationsskiver, der, når de er fastgjort til kolbens hals, tillader kolben at flyde i lodret position for enkel og sikker håndtering.
Slide-A-Lyzer Dialysekolber (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) muliggør enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små forurenende stoffer i prøvemængder op til 250 ml. De er nemme at bruge: tilsæt og fjern prøven med en serologisk pipette eller ved direkte at hælde prøven gennem en bred skruelågsåbning øverst på kolben. Der er ikke brug for knuder eller klips for at forsegle enhederne. Slide-A-Lyzer Dialysekolber fremstilles under rene rumsforhold og har lav-proteinbindende regenererede cellulosemembraner for at sikre maksimal prøvegenvinding og renhed.
Dialysekolberne fås i forskellige farver, svarende til dialysemembranens porestørrelse (MWCO): lilla (20.000 Dalton), orange (10.000 Daltons), lyserød (3.500 Daltons) og blå (2.000 Daltons).
Slide-A-Lyzer Dialysekolber er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en inert plastkrop. Membran- og kolbematerialerne er kompatible med de fleste laboratoriebuffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialyseflasker:
  • Let at bruge, —blot pipetter eller hælder prøve i kolben og påbegynder dialyse
  • Hurtigdialyse—fladflaskekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, hvilket muliggør dialyse af en 250 ml prøve på 8 timer til natten over
  • Højgenvindingsrektangulært—kolbedesign maksimerer genvindingen af hele prøvevolumen via åbning øverst på kolben
  • Flere molekylvægtsgrænser—vælger den membran MWCO, der bedst passer til din prøves molekylvægt
Dialysemembranspecifikationer:
  • Sammensætning: regenereret cellulose
  • Tykkelse: 0,9 – 1,2 mil (22,5 til 30 μm); 2K MWCO = 2 mil (50 μm)
  • Hydreringstid før brug: 2 minutter
  • Glycerolindhold: spor (10K MWCO-indhold er 21%)
  • Svovlindhold: 0,04 – 0,17%
  • Indhold af tungmetaller: spor
Med Slide-A-Lyzer dialysekolber kan typisk lavmolekylær forureningsfjernelse, bufferudveksling og saltning udføres på otte timer til natten over. Dialysehastigheden afhænger af en række faktorer, herunder prøvevolumen, størrelse og form af det molekyle, der dialyseres, omrøring og temperatur. Minimum dialysetid skal bestemmes empirisk for hvert specifikt system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved stuetemperatur.
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kolbe
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 6 diske
Prøvevolumen (metrisk) 250 mL
Produkttype Dialyse-flotationsskiver