Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 7K MWCO
Artikelnummer. 10608854 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
Mængde:
1 sæt (10 kassetter)
1 sæt (8 kassetter)
10 kassetter
8 kassetter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen (metrisk) Mængde unitSize
10608854 12 mL 1 sæt (8 kassetter) Pakke med 8
10250054 0.5 mL 10 kassetter Pakke med 10
10240294 3 mL 10 kassetter Pakke med 10
10415525 3 mL 1 sæt (10 kassetter) Pakke med 10
10761195 12 mL 8 kassetter Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10608854 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66707
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern salte og forurenende stoffer og maksimer prøvegenvinding ved hjælp af denne semipermeable membran med en 7.000-dalton protein MW cut-off (7K MWCO).
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (7K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner eller andre makromolekyler større end 7.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 12 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
Hurtig dialyse —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til dit prøvevolumen
Farvekodet —grøn kassetteramme specificerer kassetter med 7.000 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
Glycerolindhold: 13%
Svovlindhold: 0,1 til 0,15 %
Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 1 sæt (8 kassetter)
Prøvevolumen (metrisk) 12 mL
Slide-A-Lyzer Dialysekassetteteknologi er beskyttet af USA Patent 5.503.741.