Beskrivelse
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (7K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner eller andre makromolekyler større end 7.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 12 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
•Hurtig dialyse —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til dit prøvevolumen
•Farvekodet —grøn kassetteramme specificerer kassetter med 7.000 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
•Glycerolindhold: 13%
•Svovlindhold: 0,1 til 0,15 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kassette |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 10 kassetter |
| Prøvevolumen (metrisk) | 0.5 mL |
Slide-A-Lyzer Dialysekassetteteknologi er beskyttet af USA Patent 5.503.741.