Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 3,5K MWCO
Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Mængde:
1 sæt (10 kassetter)
1 sæt (8 kassetter)
10 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (3,5K MWCO) letter enkel og effektiv fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 3.500 Dalton. De kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration.
Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren. Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
•Hurtig dialyse, —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen fra en af de fire hjørneinjektionsporte
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til din prøvevolumen (0,5 til 30 ml)
•Farvekodet —pink kassetteramme specificerer kassetter med 3.500 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,1 –0,15 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
•Hurtig dialyse, —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen fra en af de fire hjørneinjektionsporte
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til din prøvevolumen (0,5 til 30 ml)
•Farvekodet —pink kassetteramme specificerer kassetter med 3.500 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,1 –0,15 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kassette |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer™ |
| Mængde | 1 sæt (8 kassetter) |
| Prøvevolumen (metrisk) | 12 mL |