Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 2K MWCO
Artikelnummer. 10762325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10762325 0.5 mL Pakke med 10
10371294 3 mL Pakke med 10
10127483 12 mL Pakke med 8
10465325 30 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10762325 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fjern salte og små forurenende stoffer for at maksimere prøvens renhed og genvinding med Slide-A-Lyzer 2K MWCO dialysekassetter.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (2K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 2.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Farvekodet —blå ramme specificerer kassetter med membranen på 2.000 MW porestørrelse
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til din prøvevolumen (0,5 til 30 ml)
•Hurtig dialyse, —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter for normal volumen eller 4 minutter for minimal volumen
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,169 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dialysekassetter, 0,5 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 2,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 0.5 mL