Få mere at vide
Descripción
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (2K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 2.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og fuldstændig prøvegenvinding.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Farvekodet —blå ramme specificerer kassetter med membranen på 2.000 MW porestørrelse
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til din prøvevolumen (0,5 til 30 ml)
•Hurtig dialyse, —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter for normal volumen eller 4 minutter for minimal volumen
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,169 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Slide-A-Lyzer Dialysekassetter, 2K MWCO, 3mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kassette |
| MWCO | 2,0 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 10 kassetter |
| Prøvevolumen (metrisk) | 3 mL |