Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 2K MWCO
Artikelnummer. 10127483 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 10127483
Brand: Thermo Scientific™ 66212
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern salte og små forurenende stoffer for at maksimere prøvens renhed og genvinding med Slide-A-Lyzer 2K MWCO dialysekassetter.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (2K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 2.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
Farvekodet —blå ramme specificerer kassetter med membranen på 2.000 MW porestørrelse
Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til din prøvevolumen (0,5 til 30 ml)
Hurtig dialyse, —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Membran specifikationer:
Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter for normal volumen eller 4 minutter for minimal volumen
Glycerolindhold: ingen
Svovlindhold: 0,169 %
Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Slide-A-Lyzer Dialysekassetter, 2K MWCO, 12mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 2,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 8 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 12 mL