Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 20K MWCO
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
Description
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af buffersalte og små kontaminanter fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af buffersalte og små kontaminanter fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding. Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
•Hurtig dialyse —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til dit prøvevolumen
•Farvekodet —lilla kassetteramme specificerer kassetter med 20.000 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viscose-metoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,04 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
•Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
•Hurtig dialyse —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
•Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til dit prøvevolumen
•Farvekodet —lilla kassetteramme specificerer kassetter med 20.000 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
•Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viscose-metoden
•Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
•Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
•Glycerolindhold: ingen
•Svovlindhold: 0,04 %
•Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
Specifications
Specifications
| Oversigt | Slide-A-Lyzer Dialysekassetter, 20K MWCO, 0,5mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kassette |
| MWCO | 20 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 10 kassetter |
| Prøvevolumen (metrisk) | 0.5 mL |