Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 20K MWCO
Artikelnummer. 10771775 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10771775 3 mL Pakke med 10
10668884 0.5 mL Pakke med 10
10200364 12 mL Pakke med 8
10260404 30 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10771775 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug denne 20K MWCO semipermeable membran til at fjerne salte og kontaminanter med maksimal prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) muliggør en enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumen mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er lettere at bruge end traditionelle dialyserør, da de giver hurtigere bufferudveksling og mere komplet prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) muliggør en enkel og effektiv fjernelse af buffersalte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumen mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er lettere at bruge end traditionelle dialyserør og giver hurtigere bufferudveksling og mere komplet prøvegenvinding. Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fjernelse af lavmolekylære forurenende stoffer, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Væskeprøver tilsættes og fjernes let ved at trænge ind i den selvforseglende pakning med en sprøjte, der er fastgjort til en sprøjte. Der er ikke brug for knuder, klips eller hætter for at forsegle enhederne og forhindre lækage og tab af prøver under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastikramme. Membran- og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialysekassetter:
  • Let at bruge, —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; bare injicér prøven i kassetten og start dialyse
  • Hurtig dialyse—flad kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
  • Høj-genvindings—rektangulært kassettedesign maksimerer genopretningen af hele samplevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
  • Fire kassettestørrelser—vælger den kassette, der passer bedst til dit samplevolumen
  • Farvekodet—lilla kassetteramme specificerer kassetter med membranen i porestørrelse på 20.000 MW
Membranspecifikationer:
  • Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
  • Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30 μm)
  • Hydreringstid før brug: 2 minutter
  • Glycerolindhold: intet
  • Svovlindhold: 0,04%
  • Indhold af tungmetaller: spor
Lydstyrkeområder:
  • 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
  • 3 ml = 0,5 til 3 ml
  • 12 ml = 3 til 12 ml
  • 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Slide-A-Lyzer Dialysekassetter, 20K MWCO, 3mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 20 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 3 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.