Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 20K MWCO
Artikelnummer. 10200364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 10200364
Brand: Thermo Scientific™ 66012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne 20K MWCO semipermeable membran til at fjerne salte og kontaminanter med maksimal prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af buffersalte og små kontaminanter fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (20K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af buffersalte og små kontaminanter fra proteiner og andre makromolekyler større end 20.000 Dalton. De fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding. Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
Let at bruge —ingen knuder eller klemmer er nødvendige; injicer prøven i kassetten og start dialyse
Hurtig dialyse —fladt kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal til volumenforhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Fire kassettestørrelser —vælg den kassette, der passer bedst til dit prøvevolumen
Farvekodet —lilla kassetteramme specificerer kassetter med 20.000 MW porestørrelsesmembran
Membran specifikationer:
Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viscose-metoden
Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
Glycerolindhold: ingen
Svovlindhold: 0,04 %
Tungmetaller indhold: spor
Volumenområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Slide-A-Lyzer Dialysekassetter, 20K MWCO, 12mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 20 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 8 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 12 mL