Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 10K MWCO
Artikelnummer. 11889943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Mængde:
10 Cassettes
10 kassetter
5 x 10 kassetter
5 x 8 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Produkttype:
Dialysekassetter
Dialysekassetter (gamma-bestrålede)
Dialysekassettesæt
Dialysis Cassettes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 50
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 11889943
Brand: Thermo Scientific™ 66382
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern salte og små forurenende stoffer for at maksimere prøvens renhed og genvinding med Slide-A-Lyzer 10K MWCO dialysekassetter.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (10K MWCO) letter den enkle og effektive fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler større end 10.000 Dalton. Slide-A-Lyzer Dialysekassetter fås i fire størrelser til at rumme prøvevolumener mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er nemmere at bruge end traditionelle dialyseslanger, hvilket giver hurtigere bufferudveksling og mere fuldstændig prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en lang række applikationer, herunder fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Flydende prøver tilsættes og fjernes let ved at penetrere den selvtætnende pakning med en kanyle fastgjort til en sprøjte. Ingen knaster, clips eller hætter er nødvendige for at forsegle enhederne og forhindre lækage og prøvetab under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to plader lavbindende, regenereret cellulose dialysemembran, der er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastramme. Membranen og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter:
Farvekodet —orange ramme specificerer kassetter med 10.000 MW porestørrelsesmembran
Fire kassettestørrelser vælg den kassette, —der passer bedst til dit prøvevolumen
Hurtig dialyse, fladt —kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
• Rektangulært kassettedesign med høj genvinding —maksimerer genvinding af hele prøvevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
Gamma-bestrålede option gamma-bestrålede kassetter —er tilgængelige til applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination
Gamma-bestrålede dialysekassetter
Gamma-bestrålet Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er ideelle til forskere, der dyrker celler og mikroorganismer; oprensning af vira, DNA og RNA; eller udføre prøveforberedelse til andre applikationer, der kræver forhold, der minimerer risikoen for prøvekontamination. De gamma-bestrålede kassetter er behandlet med –20 36 kGy gammastråling, en dosering, der er blevet bestemt til at sterilisere enhederne baseret på både trypticase sojabouillonmedium til identifikation af total vækst og flydende thioglycolatmedium til identifikation af anaerob vækst. Der gives dog ikke bekræftelse af sterilitet for individuelle lots, da der ikke udføres yderligere sterilitetstest efter bestråling.
Membran specifikationer:
Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30μ m)
Nødvendig hydreringstid før brug: 2 minutter
Glycerolindhold: 21%
Svovlindhold: 0,1 –0,15 %
Tungmetaller indhold: spor
Lydstyrkeområder:
• 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 til 3 ml
• 12 ml = 3 til 12 ml
• 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 3 mL
Produkttype Dialysekassettesæt