Beskrivelse
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (10K MWCO) muliggør en enkel og effektiv fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler med større end 10.000 Dalton. Slide-A-Lyzer Dialysekassetter fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumen mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er lettere at bruge end traditionelle dialyserør og giver hurtigere bufferudveksling og mere komplet prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fjernelse af lavmolekylære forurenende stoffer, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Væskeprøver tilsættes og fjernes let ved at trænge ind i den selvforseglende pakning med en sprøjte, der er fastgjort til en sprøjte. Der er ikke brug for knuder, klips eller hætter for at forsegle enhederne og forhindre lækage og tab af prøver under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastikramme. Membran- og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialysekassetter:
- Farvekodet—orange ramme specificerer kassetter med membranen i porestørrelse på 10.000 MW
- Fire kassettestørrelser—vælger den kassette, der passer bedst til dit samplevolumen
- Hurtigdialyse—flad kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
- Høj-genvindings—rektangulært kassettedesign maksimerer genopretningen af hele samplevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
- Gamma-bestrålede option—gamma-bestrålede kassetter er tilgængelige til applikationer, der kræver betingelser, der minimerer risikoen for prøveforurening
Gamma-irradiated dialysekassetter
Gamma-bestrålede Slide-A-Lyzer dialysekassetter er ideelle for forskere, der dyrker celler og mikroorganismer; renser vira, DNA og RNA; eller udfører prøveforberedelse til andre anvendelser, der kræver betingelser, der minimerer risikoen for prøvekontaminering. De gamma-bestrålede kassetter behandles med 20 –36 kGy gammastråling, en dosis der er bestemt til at sterilisere enhederne baseret på både trypticase-sojabouillonmedium til identifikation af total vækst og flydende thioglycollatmedium til identifikation af anaerob vækst. Dog gives der ikke bekræftelse af sterilitet for individuelle partier, da der ikke udføres yderligere sterilitetstest efter bestråling.
Membranspecifikationer:
- Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
- Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30 μm)
- Hydreringstid før brug: 2 minutter
- Glycerolindhold: 21%
- Svovlindhold: 0,1 –0,15%
- Indhold af tungmetaller: spor
Lydstyrkeområder:
- 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
- 3 ml = 0,5 til 3 ml
- 12 ml = 3 til 12 ml
- 30 ml = 12 til 30 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Format | Kassette |
| MWCO | 10 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 5 x 8 kassetter |
| Prøvevolumen (metrisk) | 12 mL |
| Produkttype | Dialysekassetter |