Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetter, 10K MWCO
Artikelnummer. 10194183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Prøvevolumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Mængde:
10 kassetter
5 x 10 kassetter
5 x 8 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Produkttype:
Dialysekassetter
Dialysekassetter (gamma-bestrålede)
Dialysekassettesæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 50
Pakke med 6
Pakke med 8
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen (metrisk) Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10194183 0.5 mL 10 kassetter Dialysekassetter Pakke med 10
10731765 0.5 mL 5 x 10 kassetter Dialysekassetter Pakke med 50
10065983 0.5 mL 10 kassetter Dialysekassettesæt Pakke med 10
10591004 3 mL 10 kassetter Dialysekassetter -
10678464 3 mL 5 x 10 kassetter Dialysekassetter Pakke med 50
11889943 3 mL 10 kassetter Dialysekassettesæt Pakke med 10
10539853 12 mL 8 kassetter Dialysekassetter Pakke med 8
10311014 12 mL 5 x 8 kassetter Dialysekassetter Pakke med 40
10591474 12 mL 8 kassetter Dialysekassettesæt Pakke med 8
10167913 30 mL 6 kassetter Dialysekassetter Pakke med 6
10311364 0.5 mL 10 kassetter Dialysekassetter (gamma-bestrålede) Pakke med 10
10371404 3 mL 10 kassetter Dialysekassetter (gamma-bestrålede) Pakke med 10
10301554 12 mL 8 kassetter Dialysekassetter (gamma-bestrålede) Pakke med 8
10076033 30 mL 6 kassetter Dialysekassetter (gamma-bestrålede) Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10194183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fjern salte og små forurenende stoffer for at maksimere prøvens renhed og genvinding med Slide-A-Lyzer 10K MWCO dialysekassetter.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter (10K MWCO) muliggør en enkel og effektiv fjernelse af salte og små forurenende stoffer fra proteiner og andre makromolekyler med større end 10.000 Dalton. Slide-A-Lyzer Dialysekassetter fås i fire størrelser for at rumme prøvevolumen mellem 0,5 og 30 ml. Disse enheder er lettere at bruge end traditionelle dialyserør og giver hurtigere bufferudveksling og mere komplet prøvegenvinding.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan bruges til en bred vifte af anvendelser, herunder fjernelse af lavmolekylære forurenende stoffer, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og prøvekoncentration. Væskeprøver tilsættes og fjernes let ved at trænge ind i den selvforseglende pakning med en sprøjte, der er fastgjort til en sprøjte. Der er ikke brug for knuder, klips eller hætter for at forsegle enhederne og forhindre lækage og tab af prøver under dialyseproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialysekassetter er konstrueret af to ark lavbindende, regenereret cellulosedialysemembran, som er hermetisk forseglet på hver side af en silikonelignende pakning inde i en inert plastikramme. Membran- og kassettematerialerne er kompatible med de fleste almindelige laboratoriekemikalier og buffere.
Funktioner ved Slide-A-Lyzer dialysekassetter:
  • Farvekodet—orange ramme specificerer kassetter med membranen i porestørrelse på 10.000 MW
  • Fire kassettestørrelser—vælger den kassette, der passer bedst til dit samplevolumen
  • Hurtigdialyse—flad kassettekammer med to membraner giver et højt overfladeareal-til-volumen-forhold, der maksimerer diffusionshastigheden sammenlignet med cylindriske dialyserør
  • Høj-genvindings—rektangulært kassettedesign maksimerer genopretningen af hele samplevolumen via en af de fire hjørneinjektionsporte
  • Gamma-bestrålede option—gamma-bestrålede kassetter er tilgængelige til applikationer, der kræver betingelser, der minimerer risikoen for prøveforurening
Gamma-irradiated dialysekassetter
Gamma-bestrålede Slide-A-Lyzer dialysekassetter er ideelle for forskere, der dyrker celler og mikroorganismer; renser vira, DNA og RNA; eller udfører prøveforberedelse til andre anvendelser, der kræver betingelser, der minimerer risikoen for prøvekontaminering. De gamma-bestrålede kassetter behandles med 20 –36 kGy gammastråling, en dosis der er bestemt til at sterilisere enhederne baseret på både trypticase-sojabouillonmedium til identifikation af total vækst og flydende thioglycollatmedium til identifikation af anaerob vækst. Dog gives der ikke bekræftelse af sterilitet for individuelle partier, da der ikke udføres yderligere sterilitetstest efter bestråling.
Membranspecifikationer:
  • Sammensætning: regenereret cellulose syntetiseret ved viskosemetoden
  • Tykkelse: 0,9 til 1,2 mil (22,5 til 30 μm)
  • Hydreringstid før brug: 2 minutter
  • Glycerolindhold: 21%
  • Svovlindhold: 0,1 –0,15%
  • Indhold af tungmetaller: spor
Lydstyrkeområder:
  • 0,5 ml = 0,1 til 0,5 ml
  • 3 ml = 0,5 til 3 ml
  • 12 ml = 3 til 12 ml
  • 30 ml = 12 til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bufferudveksling, protein
membran Cellulosemembran, dialyse
Format Kassette
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 kassetter
Prøvevolumen (metrisk) 0.5 mL
Produkttype Dialysekassetter