Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tilbehør flydebøjer og sprøjter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
Til 0,5 til 3 ml kassetter
Til 12 ml kassetter
Produkttype:
Kassette flydebøje
Kassette sprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Beskrivelse
Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter er designet til effektiv indlæsning af prøver i Slide-A-Lyzer kassetter og udtagning af prøve efter dialyse. Cassette Float Buoy tilbehør er til brug med Slide-A-Lyzer Dialysekassetter bruges til at fjerne forurenende stoffer med lav molekylvægt og udføre bufferudveksling, afsaltning og koncentrering.
Minimer prøvetab ind og ud af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter vha Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter til 1-mL til 20-mL prøvevolumener. Slide-A-Lyzer Kassetteflydebøjer er designet til at flyde 0,5- til 12 ml kassetter i dialysat.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Kassettetilbehør inkluderer:
• Sprøjter er passende dimensioneret til forskellige prøvevolumener
• Bøjer forhindrer rørestangen i at rive dialysemembranen i stykker
• Matchet til Slide-A-Lyzer Kassette for sikker pasform og minimering af prøvetab
• Kemisk inert
Funktioner af Slide-A-Lyzer Kassettetilbehør inkluderer:
• Sprøjter er passende dimensioneret til forskellige prøvevolumener
• Bøjer forhindrer rørestangen i at rive dialysemembranen i stykker
• Matchet til Slide-A-Lyzer Kassette for sikker pasform og minimering af prøvetab
• Kemisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Tilstrækkelig til | Flydende en 0,5 mL eller 3 mL kassette med hver bøje |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| membran | Dialyse |
| Format | Kassette, tilbehør |
| Kapacitet (metrisk) | Til 0,5 til 3 ml kassetter |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Mængde | 10 bøjer |
| Prøvevolumen (metrisk) | 0,5 til 3 ml |
| Produkttype | Kassette flydebøje |