Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tilbehør flydebøjer og sprøjter
Artikelnummer. 10770995 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
Til 0,5 til 3 ml kassetter
Til 12 ml kassetter
Produkttype:
Kassette flydebøje
Kassette sprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype unitSize
10770995 Til 0,5 til 3 ml kassetter Kassette flydebøje Pakke med 10
10197393 Til 12 ml kassetter Kassette flydebøje Pakke med 8
10733495 5 mL Kassette sprøjte Pakke med 10
10187493 20 mL Kassette sprøjte Pakke med 10
10570904 50 pmol RNA pr. reaktion Kassette sprøjte Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10770995 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66430
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slide-A-Lyzer Flydebøjer og -sprøjter er tilgængelige til at understøtte en række forskellige dialysekassetter til volumener på 0,1 til 20 ml.
Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter er designet til effektiv indlæsning af prøver i Slide-A-Lyzer kassetter og udtagning af prøve efter dialyse. Cassette Float Buoy tilbehør er til brug med Slide-A-Lyzer Dialysekassetter bruges til at fjerne forurenende stoffer med lav molekylvægt og udføre bufferudveksling, afsaltning og koncentrering.
Minimer prøvetab ind og ud af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter vha Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter til 1-mL til 20-mL prøvevolumener. Slide-A-Lyzer Kassetteflydebøjer er designet til at flyde 0,5- til 12 ml kassetter i dialysat.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Kassettetilbehør inkluderer:
• Sprøjter er passende dimensioneret til forskellige prøvevolumener
• Bøjer forhindrer rørestangen i at rive dialysemembranen i stykker
• Matchet til Slide-A-Lyzer Kassette for sikker pasform og minimering af prøvetab
• Kemisk inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilstrækkelig til Flydende en 0,5 mL eller 3 mL kassette med hver bøje
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
membran Dialyse
Format Kassette, tilbehør
Kapacitet (metrisk) Til 0,5 til 3 ml kassetter
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 bøjer
Prøvevolumen (metrisk) 0,5 til 3 ml
Produkttype Kassette flydebøje