Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tilbehør flydebøjer og sprøjter
Artikelnummer. 10187493 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
Til 0,5 til 3 ml kassetter
Til 12 ml kassetter
Produkttype:
Kassette flydebøje
Kassette sprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
10187493 20 mL Kassette sprøjte Pakke med 10
10770995 Til 0,5 til 3 ml kassetter Kassette flydebøje Pakke med 10
10197393 Til 12 ml kassetter Kassette flydebøje Pakke med 8
10733495 5 mL Kassette sprøjte Pakke med 10
10570904 50 pmol RNA pr. reaktion Kassette sprøjte Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10187493 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66493
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Slide-A-Lyzer Flydebøjer og -sprøjter er tilgængelige til at understøtte en række forskellige dialysekassetter til volumener på 0,1 til 20 ml.
Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter er designet til effektiv indlæsning af prøver i Slide-A-Lyzer kassetter og udtagning af prøve efter dialyse. Cassette Float Buoy tilbehør er til brug med Slide-A-Lyzer Dialysekassetter bruges til at fjerne forurenende stoffer med lav molekylvægt og udføre bufferudveksling, afsaltning og koncentrering.
Minimer prøvetab ind og ud af Slide-A-Lyzer Dialysekassetter vha Slide-A-Lyzer Dialysekassettesprøjter til 1-mL til 20-mL prøvevolumener. Slide-A-Lyzer Kassetteflydebøjer er designet til at flyde 0,5- til 12 ml kassetter i dialysat.
Funktioner af Slide-A-Lyzer Kassettetilbehør inkluderer:
• Sprøjter er passende dimensioneret til forskellige prøvevolumener
• Bøjer forhindrer rørestangen i at rive dialysemembranen i stykker
• Matchet til Slide-A-Lyzer Kassette for sikker pasform og minimering af prøvetab
• Kemisk inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilstrækkelig til Indlæsning af prøver i 12 mL kassetter
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
membran Dialyse
Format Kassette, tilbehør
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Mængde 10 sprøjter
Prøvevolumen (metrisk) 20 mL
Produkttype Kassette sprøjte