Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyseenhed, 7K MWCO
Artikelnummer. 10083213 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 enheder
50 enheder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10083213 50 enheder Pakke med 50
10549473 250 enheder Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10083213 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69560
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør prøvebufferudveksling med disse 7000 MW cut-off (MWCO) engangskopper af polypropylen med integrerede, lavbindende membraner.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices, 7K MWCO, er engangs polypropylen kopper med integrerede, lavbindende membraner til dialyse og høj genvinding af proteiner og makromolekyler større end 7.000 Dalton i volumener fra 10 til 100μ L.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices blev udviklet som et bekvemt middel til dialyse af prøver i små volumer af nukleinsyrer og proteiner uden unødigt prøvetab. Fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse, mikrokonjugationsreaktioner og koncentration kan opnås med disse enheder. Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder er fremstillet i et HEPA-filter/rent miljø og automatisk pakket efter samling for at sikre, at de er fri for forurenende stoffer og klar til brug.
Slide-A-Lyzer MINI-dialyseanordninger tillader nem prøvetilsætning og -fjernelse ved hjælp af en standard laboratoriepipette og kan bruges til enkelte eller arrays af prøver. I modsætning til andre små prøveseparationsanordninger er der intet udstyr til at samle, intet behov for sprøjteadaptere og ingen besværlige trin nødvendige for at manipulere prøven med lille volumen. Den regenererede cellulosemembran er kompatibel med almindelige kemikalier og buffere.
0,1 mL MINI-dialyseanordningerne er designet til at være hætte (hætter inkluderet) og indsat i standard 1,5 mL mikrocentrifugerør. Alternativt kan så mange som 25 MINI-enheder placeres i en Slide-A-Lyzer MINI Dialyseenhed Float til dialyse af flere prøver inde i et stort bæger.
Funktioner af Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder, 7K MWCO:
Fleksibelt format —gør det muligt for brugeren at dialysere en enkelt prøve (rør) eller flere prøver (25 array)
Fremragende prøvegenvinding —lavbindende plast og lille membranoverflade minimerer prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
Et-trins protokol —kræver ikke besværlige procedurer eller dyrt udstyr
100 % lækagetestet —innovativt design tillader ikke ''vægetransport'', der kan forekomme i hjemmelavede enheder
Tidsbesparende —udfører afsaltning af nukleinsyrer og proteiner (> 95 % genvinding) på mindre end 15 minutter, hvilket forbedrer prøveopløsning, kvantificering og konjugering
Brug af 0,1 ml MINI-enhed, 100μ L pH 2,8 glycinbuffer kan ækvilibreres med 1 liter pH 9,4 bicarbonatbuffer på mindre end 10 minutter. Som med alle dialyseapplikationer afhænger den observerede dialysehastighed for hver prøve, der bruges med disse enheder, af en række faktorer, herunder membran til prøvevolumen; temperatur og omrøringshastigheder; molekylvægten, formen, graden af hydratisering og ladningen af de molekyler, der passerer gennem membranerne; og pH, ionstyrke og opløsningsmiddelkarakteristika for de anvendte buffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kop, mikrocentrifuge
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 7,0 kDa
membran Cellulosemembran, dialyse
Format MINI dialyseenhed
Oversigt MINI Dialyseapparat, 0,1 ml
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Prøvevolumen (metrisk) 0.1 mL
Mængde 50 enheder
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur