Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyse-enheder, 3,5K MWCO
Artikelnummer. 11552571 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Kop, konisk
Kop, mikrocentrifuge
Kop, mikrocentrifugesæt
Prøvevolumen (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
2 mL
Tilstrækkelig til:
10 prøver
25 prøver
250 prøver
50 Prøve
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Prøvevolumen (metrisk) Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
11552571 Kop, konisk 2 mL 25 prøver -
10784274 Kop, mikrocentrifuge 0.1 mL 50 Prøve Pakke med 50
10321114 Kop, mikrocentrifuge 0.1 mL 250 prøver Pakke med 250
11899410 Kop, mikrocentrifugesæt 0.1 mL 10 prøver Pakke med 10
11377250 Kop, konisk 0.5 mL 25 prøver Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11552571 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88403
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør prøvebufferudveksling med disse 3500 MW cut-off (MWCO) engangskopper af polypropylen med integrerede, lavbindende membraner.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices, 3,5K MWCO, er engangs polypropylen kopper med integrerede, lavbindende membraner til dialyse og høj genvinding af proteiner og makromolekyler> 3,5 kDa i volumener fra 10μ L til 2 ml. De blev udviklet som et bekvemt middel til dialyse af prøver af små volumen af nukleinsyrer og proteiner uden unødigt prøvetab. Fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse, mikrokonjugationsreaktioner og koncentration kan opnås med disse enheder.
Slide-A-Lyzer MINI dialyseenheder er fremstillet i et rent miljø og automatisk pakket efter samling for at sikre, at de er fri for forurenende stoffer og klar til brug. Disse 3,5K MWCO dialyseenheder fås i tre størrelser (0,1, 0,5 og 2 ml kapaciteter) og er designet til at tillade nem prøvetilsætning og -fjernelse ved hjælp af en standard laboratoriepipette. MINI-enhederne er effektive og bekvemme til at udføre typisk prøveafsaltning eller bufferudveksling på 4 8 –timer. I modsætning til andre små prøveseparationsanordninger er der intet udstyr til at samle, intet behov for sprøjteadaptere og ingen besværlige trin nødvendige for at manipulere prøven med lille volumen. Den regenererede cellulosemembran er kompatibel med almindelige kemikalier og buffere.
Funktioner af Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder, 3,5K MWCO:
•Tre praktiske størrelser —dialyseenheder til 0,1, 0,5 og 2 ml prøver passer til standard 1,5 ml mikrocentrifuge, 15- og 50 ml koniske rør, hhv.
•Fremragende prøvegenvinding —lavbindende plastik og lille membranoverflade minimerer prøvetab
•Et-trins protokol pipetterer —prøven ind i MINI-enheden og anbring den i et rør, der indeholder dialysebufferen; ingen besværlig montering, klargøring af enheden eller dyrt udstyr er påkrævet
•100 % lækagetestet —innovativt design tillader ikke‘ wicking’ der kan forekomme i hjemmelavede enheder
•Tidsbesparende —udfører afsaltning af nukleinsyrer og proteiner (> 95 % genvinding) på mindre end 15 minutter, hvilket forbedrer prøveopløsning, kvantificering og konjugering
0,5- og 2-ml MINI-dialyseenhederne passer ind og lukkes ved at indsætte dem i de medfølgende 15- og 50-ml koniske rør, henholdsvis. Rørene kan placeres sikkert i standard laboratoriestativer eller shakers; denne funktion sparer plads, minimerer risikoen for spild eller kontaminering og eliminerer behovet for flydere eller store bægerglas med buffer. Ved at bruge disse MINI-dialyseanordninger kan forureningsfjernelse med lav molekylvægt og bufferudveksling og afsaltning opnås inden for 4 –8 timer med effektivitet, hastigheder og genvindinger meget lig konventionel dialyse ved brug af et stort dialysatvolumen.
0,1 mL MINI-dialyseanordningerne er designet til at være hætte (hætter inkluderet) og indsat i standard 1,5 mL mikrocentrifugerør. Alternativt kan så mange som 25 MINI-enheder placeres i en Slide-A-Lyzer MINI Dialyseenhed Float til dialyse af flere prøver inde i et stort bæger.
Brug af 0,1 ml MINI-enhed, 100μ L pH 2,8 glycinbuffer kan ækvilibreres til 1 liter pH 9,4 bicarbonatbuffer på mindre end 10 minutter. Som med alle dialyseapplikationer afhænger den observerede dialysehastighed for hver prøve, der bruges med disse enheder, af en række faktorer, herunder membran til prøvevolumen; temperatur og omrøringshastigheder; molekylvægten, formen, graden af hydratisering og ladningen af de molekyler, der passerer gennem membranerne; og pH, ionstyrke og opløsningsmiddelkarakteristika for de anvendte buffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kop, konisk
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 3,5 kDa
membran Cellulosemembran, dialyse
Format MINI dialyseenhed
Oversigt MINI dialyseenhed
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Prøvevolumen (metrisk) 2 mL
Tilstrækkelig til 25 prøver
Mængde 25 enheder
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur