Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyse-enheder, 2K MWCO
Artikelnummer. 11717539 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 enheder
50 enheder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11717539 50 enheder Pakke med 50
11587800 250 enheder Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11717539 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69580
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Udfør prøvebufferudveksling med disse 2000 MW cut-off (MWCO) engangskopper af polypropylen med integrerede, lavbindende membraner.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices, 2K MWCO, er polypropylenkopper til engangsbrug med integrerede, lavbindende membraner til dialyse og høj genvinding af proteiner og makromolekyler større end 2 kDa i volumener på 10 til 100μ L. Fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse, mikrokonjugationsreaktioner og koncentration kan opnås med disse enheder.
Funktioner af Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder, 2K MWCO:
•Fleksibelt format —gør det muligt for brugeren at dialysere en enkelt prøve (rør) eller flere prøver (25 array)
•Fremragende prøvegenvinding —lavbindende plastik og lille membranoverflade minimerer prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
•Et-trins protokol —kræver ikke besværlige procedurer eller dyrt udstyr
•100 % lækagetestet innovativt —design tillader ikke ''vægetransport'', der kan forekomme i hjemmelavede enheder
•Tidsbesparende udfører —afsaltning af nukleinsyrer og proteiner (> 95 % restitution) på mindre end 15 minutter
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices blev udviklet som et bekvemt middel til dialyse af prøver i små volumer af nukleinsyrer og proteiner uden unødigt prøvetab. De er fremstillet i et HEPA-filter/rent miljø og automatisk pakket efter samling for at sikre, at de er fri for forurenende stoffer og klar til brug.
0,1-ml MINI-dialyseenheder er designet til at være hætte (hætter inkluderet) og indsat i standard 1,5 ml mikrocentrifugerør. Alternativt kan så mange som 25 MINI-enheder placeres i en Slide-A-Lyzer MINI Dialyseenhed Float til dialyse af flere prøver inde i et stort bæger. Brug af 0,1 ml MINI-enhed, 100μ L pH 2,8 glycinbuffer kan ækvilibreres med 1 liter pH 9,4 bicarbonatbuffer på mindre end 10 minutter.
Som med alle dialyseapplikationer afhænger den observerede dialysehastighed for hver prøve, der bruges med disse enheder, af en række faktorer, herunder membran til prøvevolumen; temperatur og omrøringshastigheder; molekylvægten, formen, graden af hydratisering og ladningen af de molekyler, der passerer gennem membranerne; og pH, ionstyrke og opløsningsmiddelkarakteristika for de anvendte buffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kop, mikrocentrifuge
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 2,0 kDa
membran Cellulosemembran, dialyse
Format MINI dialyseenhed
Oversigt MINI Dialyseapparat, 0,1 ml
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Prøvevolumen (metrisk) 0.1 mL
Mængde 50 enheder
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur