Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyse-enheder, 20K MWCO
Artikelnummer. 10237043 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Kop, 15 ml konisk
Kop, 50 ml konisk
Kop, mikrocentrifuge
Mængde:
25 enheder
250 enheder
50 enheder
Prøvevolumen (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Prøvevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10237043 Kop, mikrocentrifuge 50 enheder 0.1 mL Pakke med 50
10668284 Kop, mikrocentrifuge 250 enheder 0.1 mL Pakke med 250
11608358 Kop, 15 ml konisk 25 enheder 0.5 mL Pakke med 25
11824624 Kop, 50 ml konisk 25 enheder 2 mL Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10237043 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69590
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør prøvebufferudveksling med disse 20.000 MW cut-off (MWCO) engangs-polypropylenkopper med integrerede, lavbindende membraner.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices, 20K MWCO, er engangs polypropylen kopper med integrerede, lavbindende membraner til dialyse og høj genvinding af proteiner og makromolekyler> 20 kDa i volumener fra 10μ L til 2 ml.
Funktioner af Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder, 20K MWCO:
•Tre praktiske størrelser —dialyseenheder til 0,1, 0,5 og 2 ml prøver passer til standard 1,5 ml mikrocentrifuge, 15- og 50 ml koniske rør, hhv.
•Fremragende prøvegenvinding —lavbindende plastik og lille membranoverflade minimerer prøvetab sammenlignet med filtrerings- og harpikssystemer
•Et-trins protokol pipetterer prøven ind —i MINI-enheden og anbring den i et rør, der indeholder dialysebufferen; ingen besværlig montering, klargøring af enheden eller dyrt udstyr er påkrævet
•100 % lækagetestet —innovativt design tillader ikke ''vægetransport'', der kan forekomme i hjemmelavede enheder
•Tidsbesparelser udfører —afsaltning af nukleinsyrer og proteiner (> 95 % genvinding) på mindre end 15 minutter, hvilket forbedrer prøveopløsning, kvantificering og konjugering
Disse 20K MWCO dialyseenheder fås i tre størrelser (0,1, 0,5 og 2 ml kapaciteter) og er designet til at tillade nem prøvetilsætning og fjernelse ved hjælp af en standard laboratoriepipette. MINI-enhederne er effektive og bekvemme til at udføre typisk prøveafsaltning eller bufferudveksling på 4 8 –timer. I modsætning til andre små prøveseparationsanordninger er der intet udstyr til at samle, intet behov for sprøjteadaptere og ingen besværlige trin nødvendige for at manipulere prøven med lille volumen. Den regenererede cellulosemembran er kompatibel med en række almindelige kemikalier og buffere.
Slide-A-Lyzer MINI Dialyse Devices blev udviklet som et bekvemt middel til dialyse af prøver i små volumer af nukleinsyrer og proteiner uden unødigt prøvetab. Fjernelse af forurenende stoffer med lav molekylvægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse, mikrokonjugationsreaktioner og koncentration kan opnås med disse enheder. Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-enheder er fremstillet i et HEPA-filter/rent miljø og automatisk pakket efter samling for at sikre, at de er fri for forurenende stoffer og klar til brug.
0,5- og 2-ml MINI-dialyseenhederne passer ind og lukkes ved at indsætte dem i de medfølgende 15- og 50-ml koniske rør, henholdsvis. Rørene kan placeres sikkert i standard laboratoriestativer eller shakers; denne funktion sparer plads, minimerer risikoen for spild eller kontaminering og eliminerer behovet for flydere eller store bægerglas med buffer. Ved at bruge disse MINI-dialyseanordninger kan forureningsfjernelse med lav molekylvægt og bufferudveksling og afsaltning opnås inden for 4 –8 timer med effektivitet, hastigheder og genvindinger meget lig konventionel dialyse ved brug af et stort dialysatvolumen.
0,1 mL MINI-dialyseanordningerne er designet til at være hætte (hætter inkluderet) og indsat i standard 1,5 mL mikrocentrifugerør. Alternativt kan så mange som 25 MINI-enheder placeres i en Slide-A-Lyzer MINI Dialyseenhed Float til dialyse af flere prøver inde i et stort bæger. Brug af 0,1 ml MINI-enhed, 100μ L pH 2,8 glycinbuffer kan ækvilibreres med 1 liter pH 9,4 bicarbonatbuffer på mindre end 10 minutter.
Som med alle dialyseapplikationer afhænger den observerede dialysehastighed for hver prøve, der bruges med disse enheder, af en række faktorer, herunder membran til prøvevolumen; temperatur og omrøringshastigheder; molekylvægten, formen, graden af hydratisering og ladningen af de molekyler, der passerer gennem membranerne; og pH, ionstyrke og opløsningsmiddelkarakteristika for de anvendte buffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kop, mikrocentrifuge
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 20 kDa
membran Cellulosemembran, dialyse
Format MINI dialyseenhed
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Prøvevolumen (metrisk) 0.1 mL
Tilstrækkelig til 50 prøver, –10 100μ L hver
Mængde 50 enheder
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur