Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Lys finish
- Enkelt punkt
- Let at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvekammer |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Til brug med (applikation) | Pulverprøveudtagning |